Description
À utiliser avec les systèmes de stockage Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2
Racks verticaux, phase liquide
- 2 ml, 5 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
- 2 ml, 12 boîtes en carton (séparateur à 25 alvéoles)
Racks verticaux, phase vapeur
- 2 ml, 4 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
Racks carrés, phase liquide
- 2 ml, 12 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
- 2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
- 2 ml, 13 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
- 4 ml, 8 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
- 4 ml, 8 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
- 5 ml, 7 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
Racks carrés, phase vapeur
- 2 ml, 11 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
- 2 ml, 11 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
- 4 ml, 7 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
- 4 ml, 7 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
- 5 ml, 6 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
Rangement pour tiges et boîtes, phase vapeur
- Les canes pour tubes et paillettes de 2 ml, 4 ml, 5 ml comprennent 8 boîtes
Racks triangulaires, phase liquide
- 2 ml, 12 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
- 2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
- 2 ml, 12 boîtes en acier inox (séparateur à 81 alvéoles)
- 4 ml, 8 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
- 4 ml, 8 boîtes en acier inox (séparateur à 81 alvéoles)
- 5 ml, 7 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
Racks triangulaires, phase vapeur
- 2 ml, 11 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
- 2 ml, 11 boîtes en acier inox (séparateur à 81 alvéoles)
- 2 ml, 10 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
Spécification
Spécification
| Type | 2 ml flacon boîtes |
| Capacité (impériale) | 7,06 ft3 |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| À utiliser avec (équipement) | CryoPlus 1 |
| Comprend | 12 boîtes en acier inoxydable avec 81 cellules diviseur |
| Capacité | 12 boîtes/rack |