Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de stockage CryoPlus™
Code produit 11746509 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
90 L
200 L
340 L
552 L
Tension:
200/230 V
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Tension unitSize
11746509 90 L 200/230 V 1 pièce
15831578 200 L 200/230 V 1 pièce
17429263 340 L 200/230 V 1 pièce
10365854 552 L 200/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11746509 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7401TF
Maîtrisez vos environnements critiques
Utilisez le code promo 28022
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Optimisez le précieux espace de stockage de votre laboratoire grâce à ces systèmes de stockage cryogéniques.
Optimisez le précieux espace de stockage de votre laboratoire grâce aux systèmes de stockage Thermo Scientific™ CryoPlus™, qui peuvent stocker jusqu’à 38,500 tubes (de 2,0 ml). Grâce à la combinaison idéale de la fiabilité du stockage à l’azote liquide et de la technologie de microprocesseur, le système de stockage CryoPlus série LN2 offre un contrôle juste et précis de tous les paramètres sans programmation compliquée.
Caractéristiques principales
  • 16 combinaisons d’alarmes sonores et visuelles prédéfinies pour une protection maximale des produits
  • Visibilité accrue lors de la récupération grâce au dispositif antibuée automatique incorporé dans le niveau de remplissage manuel
  • Le capteur de niveau de liquide et l’orifice de remplissage sont situés dans l’enceinte sous vide pour maximiser l’espace de stockage et protéger le capteur
  • Serrure placée à l’avant et interrupteur d’alimentation encastré à l’arrière ; possibilité de verrouiller le panneau de commande
  • Manchon de température (inclus) assurant des températures plus froides et une phase vapeur efficace
Système à microprocesseur
  • Plus de 16 paramètres pour un contrôle précis du niveau de liquide, avec système de remplissage automatique
  • Panneau de commande monté sur le dessus pour un accès pratique et une programmation simple par clavier tactile
  • Capteur d’affichage numérique de la température sous le couvercle qui indique la température la plus élevée à l’intérieur de la cuve
  • 24 voyants à DEL tricolores affichent en permanence le niveau réel d’azote liquide et les valeurs de consigne de niveau haut/bas
  • Contacts d’alarme pour la surveillance à distance de l’état de stockage de la cuve
Construction durable
  • Cuve basse à isolation par le vide, chambre en acier inox
  • Couvercle à contre-balancement avec isolation en mousse de polyuréthane haute densité expansée in situ ; évent dédié ; ouverture à 100 %
  • Deux joints de couvercle souples indépendants minimisent la pénétration d’humidité dans la cuve
  • Roulettes renforcées
  • Tubes de 2 ml basés sur la configuration des racks
Informations de commande :
Racks, boîtes, cadres et dispositifs d’élévation en option permettant de créer un système d’inventaire organisé qui assure un stockage optimal en phase liquide ou vapeur. Contactez votre représentant du service client pour de plus amples informations.
Inclut :
CryoPlus 1 est composé d’un évasement de 0,5 po à 45°, 4 pi. Tuyau flexible (1,2 m). CryoPlus 2, 3 et 4 est composé d’un évasement de 0,5 po à 45°, 6 pi. Tuyau flexible (1,8m).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Système de stockage cryo LN2 à remplissage automatique
Capacité (impériale) 3,178 f^3
Capacité (métrique) 90 L
No. of Doors 1
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Isolation Polyuréthane
Dimensions (L x l x H) extérieures 26 x 21,5 x 41 in (66 x 54,6 x 104 cm)
Profondeur (impériale) intérieure 27,5 in
Profondeur (métrique) intérieure 69,9 cm
Hauteur (impériale) extérieure 41 in
Hauteur (métrique) extérieure 104 cm
Longueur (impériale) extérieure 26 in
Longueur (métrique) extérieure 66 cm
Largeur (impériale) extérieure 21,5 in
Largeur (métrique) extérieure 54,6 cm
Diamètre (impériale) 16 in
Diamètre (métrique) 40,6 cm
Options de surveillance Contacts d'alarme, à distance
Tension 200/230 V
Alimentation électrique 200 - 230 V 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Capacité en flacons 5500 à 6318
Poids à l’expédition (impériale) 260 lb
Poids à l’expédition (métrique) 117,9 kg
Poids (impériale) 214 lb
Poids (métrique) 97,1 kg
Capacité Flacons (38500 x 2 ml)