Learn More
Thermo Scientific™ Rehausseurs et cadres de plate-forme pour phase vapeur CryoPlus™
Code produit 10192054 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
CryoPlus 1 et 2, racks 4000001, 4000002, 4000379
CryoPlus 1, portoir n° 4000005
CryoPlus 3 , comptoirs de 400003 , 4000004
CryoPlus 3 , racks 4000001 , 4000002
CryoPlus 4 , racks 4000001 , 4000002 , 40000379
CryoPlus 4 , racks 4000003 , 4000004 , 4000011
CryoPlus 4 , racks 4000005
CryoPlus 1 et 2, racks 4000003, 4000004, 4000011
Hauteur (impériale) extérieure:
3,5 po
4 po
5 po
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Hauteur (impériale) extérieure unitSize
10192054 CryoPlus 1, portoir n° 4000005 4 po 1 pièce
10673175 CryoPlus 1 et 2, racks 4000001, 4000002, 4000379 3,5 po 1 pièce
15104649 CryoPlus 1 et 2, racks 4000003, 4000004, 4000011 5 po 1 pièce
10642425 CryoPlus 3 , racks 4000001 , 4000002 3,5 po 1 pièce
17769518 CryoPlus 3 , comptoirs de 400003 , 4000004 5 po 1 pièce
10556654 CryoPlus 4 , racks 4000001 , 4000002 , 40000379 3,5 po 1 pièce
15196395 CryoPlus 4 , racks 4000003 , 4000004 , 4000011 5 po 1 pièce
15865232 CryoPlus 4 , racks 4000005 4 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10192054 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4000056
Intégrez les réhausseurs et cadres de plate-forme pour phase vapeur Thermo Scientific™ Cryoplus™ avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2 pour une solution de stockage complète.
Rehausseurs et cadres de plate-forme pour phase vapeur Thermo Scientific™ compatibles avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2
Vertical
  • Dispositif d’élévation de 5,0 po pour le modèle de portoir n° 4000011
Carré
  • Dispositif d’élévation de 3,5 po pour le modèle de portoir n° 4000001
  • Dispositif d’élévation de 3,5 po pour le modèle de portoir n° 4000002
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de portoir n° 4000005
  • Dispositif d’élévation de 5,0 po pour modèle de portoir n° 4000003
  • Dispositif d’élévation de 5,0 po pour le modèle de portoir n° 4000004
SUC-1 (stockage de tiges et boîtes)
  • Dispositif d’élévation de 3,5 po pour le modèle de portoir n° 4000379
Triangulaires
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de portoir n° 4000097
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de portoir n° 4000100
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de portoir n° 4000101
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de portoir n° 4000108
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de portoir n° 4000109
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de portoir n° 4000110
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de portoir n° 4000111
Cadres
  • Sachet de 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 emplacements de cassettes
  • Sachet de 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 emplacements de cassettes
  • Sachet de 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 emplacements de cassettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type riser
Capacité (métrique) 500 mL
À utiliser avec (équipement) CryoPlus 1, portoir n° 4000005
Hauteur (impériale) extérieure 4 po
Capacité Racks