Learn More
Thermo Scientific™ Rehausseurs et cadres de plate-forme pour phase vapeur CryoPlus™
Code produit 17769518 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
CryoPlus 1 et 2, racks 4000001, 4000002, 4000379
CryoPlus 1, portoir n° 4000005
CryoPlus 3 , comptoirs de 400003 , 4000004
CryoPlus 3 , racks 4000001 , 4000002
CryoPlus 4 , racks 4000001 , 4000002 , 40000379
CryoPlus 4 , racks 4000003 , 4000004 , 4000011
CryoPlus 4 , racks 4000005
CryoPlus 1 et 2, racks 4000003, 4000004, 4000011
Hauteur (impériale) extérieure:
3,5 po
4 po
5 po
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Hauteur (impériale) extérieure unitSize
17769518 CryoPlus 3 , comptoirs de 400003 , 4000004 5 po 1 pièce
10192054 CryoPlus 1, portoir n° 4000005 4 po 1 pièce
10673175 CryoPlus 1 et 2, racks 4000001, 4000002, 4000379 3,5 po 1 pièce
15104649 CryoPlus 1 et 2, racks 4000003, 4000004, 4000011 5 po 1 pièce
10642425 CryoPlus 3 , racks 4000001 , 4000002 3,5 po 1 pièce
10556654 CryoPlus 4 , racks 4000001 , 4000002 , 40000379 3,5 po 1 pièce
15196395 CryoPlus 4 , racks 4000003 , 4000004 , 4000011 5 po 1 pièce
15865232 CryoPlus 4 , racks 4000005 4 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17769518 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4000064
Intégrez les réhausseurs et cadres de plate-forme pour phase vapeur Thermo Scientific™ Cryoplus™ avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2 pour une solution de stockage complète.
Rehausseurs et cadres de plate-forme pour phase vapeur Thermo Scientific™ compatibles avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2
Rehausseurs de plate-forme (phase vapeur uniquement)
Vertical
  • Rehausseur de 5' (12,7 cm) pour modèle de rack 4000011
Carré
  • Rehausseur de 3,5' (8,9 cm) pour modèle de rack 4000001 Rehausseur de 3,5' (8,9 cm) pour modèle de rack 4000002 Rehausseur de 4' (10,16 cm) pour modèle de rack 4000005 Rehausseur de 5' (12.7 cm) pour modèle de rack 4000003 Rehausseur de 5' (12.7 cm) pour modèle de rack 4000004
SUC-1 (Canisters et canes de stockage)
  • Rehausseur de 3,5' (8.9 cm) pour modèle de rack 4000379
Triangulaire
  • Rehausseur de 4' (10,16 cm) pour modèle de rack 4000097 Rehausseur de 4'(10,16 cm) pour modèle de rack 4000100 Rehausseur de 4' (10.16 cm) pour modèle de rack 4000101 Rehausseur de 4' (10,16 cm) pour modèle de rack 4000108 Rehausseur de 4' (10.16 cm) pour modèle de rack 4000109 Rehausseur de 4' (10.16 cm) pour modèle de rack 4000110 Rehausseur de 4' (10.16 cm) pour modèle de rack 4000111
Cadres
  • Poche de 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 emplacements pour cassettes
  • Poche de 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 emplacements pour cassettes
  • Poche de 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 emplacements pour cassettes
Se reporter aux détails des spécifications pour les systèmes de stockage Thermo Scientific CryoPlus LN2 compatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type riser
Capacité (métrique) 500 mL
À utiliser avec (équipement) CryoPlus 3 , comptoirs de 400003 , 4000004
Hauteur (impériale) extérieure 5 po
Capacité Racks
Capacité du portoir 3