Learn More
MP Biomedicals™ Diméthylsulfoxyde Cryopres™ (>99,9 % USP DMSO pour cryoconservation)
Code produit 16379855 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16379855 50 mL 50mL
16369855 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16379855 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092780148
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé couramment dans la cryoconservation cellulaire pour éviter d’endommager la membrane cellulaire pendant la congélation.
  • Diméthylsulfoxyde Cryopres (DMSO) USP, Ph. Eur. Stérilisée par filtration
  • Le diméthylsulfoxyde Cryopres est couramment utilisé dans la cryoconservation cellulaire, avec le glycérol, pour éviter d’endommager la membrane cellulaire pendant la congélation
  • Certificat d’analyse complet disponible pour chaque lot de production, ainsi que des informations complètes sur la formulation
  • Produit selon les normes les plus élevées de l’industrie pour garantir des résultats supérieurs
Spécification
Forme Liquide
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Cryoconservation
Quantité 50 mL
Pureté ou qualité 0,999
Contenu et stockage 15 à 30°C, déshydraté, stocker sous azote
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.