Learn More
Corning™ Sachets de cryoconservation
Code produit 16673544 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
250 ml
500 ml
750 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16673544 250 ml -
15609293 750 ml 1 pièce
17273584 500 ml 1 pièce
17298440 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16673544 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 9120089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.92€
    73.59€ / 1 pièces
    Économisez 11.33€
    13% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mélange de film en polyoléfine / EVA (éthylène-acétate de vinyle) propriétaire qui reste souple à des températures ultra-basses (-196°C)
Notre sac de cryoconservation est un conteneur unique en film plastique qui reste flexible à des températures ultra-basses (-196 °C). Corning Les conteneurs cryogéniques sont conçus pour le stockage, la conservation et le transfert des cellules progénitrices hématopoïétiques CD34+ (HPC). Le volume de remplissage recommandé varie de 20 ml à 190 ml avec quatre tailles standard. Le volume de congélation recommandé est basé sur la congélation horizontale dans une cassette protectrice d’une épaisseur interne d’environ 0,313 in. Corning propose ce sac de culture cellulaire à usage unique en configurations de 50 mL à 750 mL. Un mélange spécial de film polyoléfine et de formule exclusive EVA a été sélectionné pour ses propriétés à basse température et sa capacité à conserver sa flexibilité et sa transparence une fois rempli de liquide. Le port à membrane exclusif offre des parois plus fines pour une souplesse accrue et un bouchon fixé qui réduit au minimum l’exposition de la membrane pendant la congélation. La poche à étiquette conforme aux normes du secteur offre facilité d’utilisation et traçabilité de marquage. Le port 1 est doté de ports à membrane à parois fines, de deux câbles en PVC, de Luers femelles, de bouchons Luer mâles et de petites pinces coulissantes. Ce sac de cryoconservation à usage unique est idéal pour les applications biopharmaceutiques et de recherche fondamentale.
-Un certificat de conformité complet est disponible pour chaque lot de production.
Avec film mélangé polyoléfine-EVA Disponible en formats 50 mL, 250 mL, 500 mL et 750 mL.
Type de film : Mélange polyoléfine-EVA
Deux ports à membrane
à paroi mince Port 1 : 4,5„ longueur 0,153„ OD EVA tube, se divise en deux 5„ longueur 0,118„ ID x 0,16„ OD Tube en PVC avec connecteurs Luer femelles et bouchons Luer mâles, avec pinces Caractéristiques et avantages
  • Film polyoléfine – Propriété exclusive EVA Mélange spécialement sélectionné pour ses propriétés à basse température, tout en conservant sa flexibilité et sa transparence une fois rempli de liquide.
  • Port à membrane - Le bouchon fixé s’enclenche pour protéger le contenu et réduire au minimum l’exposition de la membrane pendant l’utilisation
  • Poche à étiquette - Adaptée aux étiquettes générées par ordinateur. Les informations sur le produit peuvent être visualisées rapidement en ouvrant simplement la cassette de congélation
  • Tube de remplissage intégré – La technique de fabrication unique utilisée pour fixer le tube de remplissage au corps du récipient supprime la nécessité d’utiliser des interfaces en PVC avec la partie de stockage de l’azote liquide du récipient
  • Interfaces/Connecteurs – Compatibles avec la technologie de connexion stérile et la technologie de scellement intelligent (Sebra™ Soudeuse de tubes modèle 1100) ; compatible avec divers systèmes de cassettes de congélation
  • Corning Les certificats médias sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Comprend Connecteurs Luer femelles et bouchons Luer mâles, avec pinces, 0,11 dia. int. x 0,16 dia. ext. Port PVC
    Matériau Mélange polyoléfine/EVA
    Nbre par carton 1 de chaque
    Nb par paquet 1/Pk.
    Type de produit Sachet de cryoconservation
    Capacité (métrique) 250 ml