Description
Notre sac de cryoconservation est un conteneur unique en film plastique qui reste flexible à des températures ultra-basses (-196 °C). Corning Les conteneurs cryogéniques sont conçus pour le stockage, la conservation et le transfert des cellules progénitrices hématopoïétiques CD34+ (HPC). Le volume de remplissage recommandé varie de 20 ml à 190 ml avec quatre tailles standard. Le volume de congélation recommandé est basé sur la congélation horizontale dans une cassette protectrice d’une épaisseur interne d’environ 0,313 in. Corning propose ce sac de culture cellulaire à usage unique en configurations de 50 mL à 750 mL. Un mélange spécial de film polyoléfine et de formule exclusive EVA a été sélectionné pour ses propriétés à basse température et sa capacité à conserver sa flexibilité et sa transparence une fois rempli de liquide. Le port à membrane exclusif offre des parois plus fines pour une souplesse accrue et un bouchon fixé qui réduit au minimum l’exposition de la membrane pendant la congélation. La poche à étiquette conforme aux normes du secteur offre facilité d’utilisation et traçabilité de marquage. Le port 1 est doté de ports à membrane à parois fines, de deux câbles en PVC, de Luers femelles, de bouchons Luer mâles et de petites pinces coulissantes. Ce sac de cryoconservation à usage unique est idéal pour les applications biopharmaceutiques et de recherche fondamentale.
-Un certificat de conformité complet est disponible pour chaque lot de production.
Avec film mélangé polyoléfine-EVA Disponible en formats 50 mL, 250 mL, 500 mL et 750 mL.
Type de film : Mélange polyoléfine-EVA
Deux ports à membrane
à paroi mince Port 1 : 4,5„ longueur 0,153„ OD EVA tube, se divise en deux 5„ longueur 0,118„ ID x 0,16„ OD Tube en PVC avec connecteurs Luer femelles et bouchons Luer mâles, avec pinces Caractéristiques et avantages
Film polyoléfine – Propriété exclusive EVA Mélange spécialement sélectionné pour ses propriétés à basse température, tout en conservant sa flexibilité et sa transparence une fois rempli de liquide. Port à membrane - Le bouchon fixé s’enclenche pour protéger le contenu et réduire au minimum l’exposition de la membrane pendant l’utilisation Poche à étiquette - Adaptée aux étiquettes générées par ordinateur. Les informations sur le produit peuvent être visualisées rapidement en ouvrant simplement la cassette de congélation Tube de remplissage intégré – La technique de fabrication unique utilisée pour fixer le tube de remplissage au corps du récipient supprime la nécessité d’utiliser des interfaces en PVC avec la partie de stockage de l’azote liquide du récipient Interfaces/Connecteurs – Compatibles avec la technologie de connexion stérile et la technologie de scellement intelligent (Sebra™ Soudeuse de tubes modèle 1100) ; compatible avec divers systèmes de cassettes de congélation
Corning Les certificats médias sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
-Un certificat de conformité complet est disponible pour chaque lot de production.
Avec film mélangé polyoléfine-EVA Disponible en formats 50 mL, 250 mL, 500 mL et 750 mL.
Type de film : Mélange polyoléfine-EVA
Deux ports à membrane
à paroi mince Port 1 : 4,5„ longueur 0,153„ OD EVA tube, se divise en deux 5„ longueur 0,118„ ID x 0,16„ OD Tube en PVC avec connecteurs Luer femelles et bouchons Luer mâles, avec pinces Caractéristiques et avantages
Corning Les certificats médias sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
Spécification
Spécification
| Comprend | Connecteurs Luer femelles et bouchons Luer mâles, avec pinces, 0,11 dia. int. x 0,16 dia. ext. Port PVC |
| Matériau | Mélange polyoléfine/EVA |
| Nbre par carton | 1 de chaque |
| Nb par paquet | 1 / boîte |
| Type de produit | Sachet de cryoconservation |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?