Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, canes et canisters de cryoconservation
Code produit 12750348 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Tige cryogénique
À utiliser avec (équipement):
2 ampoules
6 ampoules
Cryotubes de 12,5 mm de diamètre
Gobelets de 9,2 ml et 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 ampoules
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) unitSize
12750348 Tige cryogénique Cryotubes de 12,5 mm de diamètre -
11874760 Tige cryogénique 6 ampoules 6 ampoules
11884760 Tige cryogénique 2 ampoules 1 pièce
15422424 Tige cryogénique Gobelets de 9,2 ml et 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12750348 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4000217
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les tubes, canisters et accessoires Thermo Scientific™ maximisent les capacités de stockage.
Optimisez les capacités de stockage à l’aide des flacons, tiges et boîtes de cryoconservation Thermo Scientific™.
  • Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Canne Cryo , aluminium pour 9.2mL et 10 ml gobelets
Type Tige cryogénique
Capacité (métrique) 10 mL
Couleur Argent
À utiliser avec (équipement) Cryotubes de 12,5 mm de diamètre
Capacité Cryotubes