Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, canes et canisters de cryoconservation
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Optimisez les capacités de stockage à l’aide des flacons, tiges et boîtes de cryoconservation Thermo Scientific™.
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus
Spécification
Spécification
| Description | Canne Cryo , 5,0 ml , 2 ampoule |
| Type | Tige cryogénique |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Couleur | Argent |
| À utiliser avec (équipement) | Gobelets de 9,2 ml et 10 ml |
| Capacité | Gobelets (10 ml) |