Learn More
Gibco™ Milieu de récupération des hépatocytes cryoconservés (CHRM)™
Code produit 10292830 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10292830 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10292830 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur CM7000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    92.65€ / 50mL
    Économisez 25.35€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu de récupération des hépatocytes cryoconservés (CHRM)
Cryopreserved Hepatocyte Recovery Medium (CHRM™) is a specialized medium designed to support the efficient recovery of Gibco cryopreserved human hepatocytes following thawing. Formulated to promote high cell viability and function, CHRM™ helps minimize cellular stress and maintain hepatocyte performance.
Le milieu de récupération des hépatocytes cryoconservés (CHRM) est utilisé pour décongeler les hépatocytes humains cryoconservés par Gibco™ pour assurer une récupération et une viabilité optimales des cellules.
CHRM est vendu dans des tubes coniques de 50 ml pour une utilisation facile.
Pour obtenir de meilleurs résultats lors de l’utilisation des hépatocytes humains cryoconservés par Gibco™, utilisez un processus de centrifugation en une seule étape.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Liens connexes :
En savoir plus sur nos réactifs de culture cellulaire hépatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Type de cellule Cellules hépatocytes
Classification FBS supplémenté
Forme Liquide
Type de produit Supplément d’hépatocytes
Stérilité Stérile
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Rouge de phénol
Gamme de produits Gibco
Quantité 50 ml
Remarques Formulation exclusive fournie par AP Sciences
Conditions d’expédition Glace