Learn More
Cryopreserved Rat Kupffer Cells
Code produit 11380822 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11380822 1 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11380822 Fournisseur Gibco Code fournisseur RTKCCS
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Cellules de Kupffer de rat cryoconservées
Ces cellules de Kupffer purifiées cryoconservées sont isolées à partir de rats Sprague-Dawley mâles adultes. Chaque flacon contient au moins un million de cellules.
Les cellules de Kupffer cryoconservées faciles à utiliser offrent un moyen pratique de produire des rapports cellulaires personnalisés pour la coculture hépatique.
Chaque lot de cellules de Kupffer de rat cryoconservées est testé quant à :
  • Pureté
  • Réponse à l’activation avec LPS
  • Adhérence
  • Au moins 1 million de cellules par flacon
    Les cellules de Kupffer permettent une modélisation physiologique améliorée
    Les preuves de croissance montrent que, dans des conditions normales et pathologiques, de nombreuses fonctions d’hépatocytes sont régulées par des substances libérées par les cellules non parenchymateuses voisines (NPC). Ces cellules, en particulier les cellules de Kupffer, jouent un rôle important dans la modulation du métabolisme xénobiotique dans le foie. Les cellules de Kupffer sécrètent de puissants médiateurs de la réponse inflammatoire qui contrôle l’inflammation du foie. Ces médiateurs de cytokine contrôlent les taux métaboliques des hépatocytes par des interactions directes avec les enzymes de phase I et de phase II. Les cocultures d’hépatocytes et de cellules de Kupffer peuvent s’auto-assembler en 72 heures de traitement avec des cytokines pro-inflammatoires ou LPS, et peuvent fonctionner en modulant efficacement l’expression de P450, donnant ainsi un résultat pertinent plus physiologiquement. Les études indiquent que la coculture d’hépatocytes avec des NPC représenterait mieux à la fois la physiologie hépatique normale et les états pathologiques.
    Exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
    Remarque :
    Ces produits devant être expédiés en flacons Dewar LN2, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Numéro de passage cellulaire Passage 0
    Contenu et stockage 1 flacon de 1 million de cellules de Kupffer de rat (Sprague-Dawley) viables.
    Conserver dans un flacon Dewar de stockage cryogénique ou un congélateur à −135 °C.
    Type de cellule Cellule macrophage
    Culture Type Culture de cellules adhérentes
    Forme Cryoconservé
    Sexe Mâle
    Espèces Rat
    Tissue Foie
    Attributs des donneurs Normal
    Source du donneur Issu d’un regroupement d’échantillons
    Format Tube
    Nbre de cellules 1 x 10^6
    Gamme de produits CellzDirect
    Type de produit Cellule de Kupffer de rat
    Quantité 1 flacon
    Testé pour Pureté, réponse à l’activation avec LPS, adhérence, minimum 1 million de cellules par flacon