Learn More
CELLPATH SPRAY CRYOSPRAY POUR CONGÉLATION
Description
- Principaux avantages :
- sans CFC
- Taille compacte
- Excellentes propriétés de refroidissement
- Le jet orientable permet un contrôle précis
- Idéal pour les blocs de paraffine et les échantillons de tissus frais
Spécification
Spécification
| Type de produit | Spray congelador |
| Quantité | 175 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CRYOSPRAY FREEZER SPRAY - 175g
- Attention
- Aérosols inflammables et non inflammables Catégorie 3
- H229-Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P251-Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- P410+P412-Protéger du rayonnement solaire Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- MIXTURE LIST-Contain: Cryospray
Nom du produit
Individuate un'opportunità di miglioramento?