Learn More
Epredia™ CryoStar™ Cryostat NX50 avec support de lame
Code produit 15390775 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configuration:
OPHV, porte-lame à profil bas
OPHVD, porte-lame à profil bas
Tension:
110/120 V
Conditionnement:
1 pack
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configuration Tension Conditionnement
15390775 OPHVD, porte-lame à profil bas 110/120 V 1 pack
15310785 OPHV, porte-lame à profil bas 110/120 V 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15390775 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 957130L
 Article restreint
Expédition estimée: 11-03-2027
Le cryostat manuel est conçu pour répondre aux besoins des laboratoires cliniques de routine en offrant une conception ergonomique ajustée, avec un réglage de la hauteur en option, le système Vacutome et une désinfection à froid.
Le cryostat CryoStar NX50 suit les traces du cryostat populaire CryoStar NX70 en offrant des caractéristiques standard adaptées aux laboratoires d’histologie clinique de routine.
Caractéristiques d’ergonomie et de sécurité
  • Réglage optionnel de la hauteur (82-112 cm) pour permettre de découper en position assise ou debout. Permet aux utilisateurs de rapidement s’adapter à différentes hauteurs
  • Bande de contour du corps et commandes intégrées de repose-bras
  • Progression grossière motorisée à 3 mm/s max.
  • Désinfection à froid (en option) Désinfecte la chambre cryostatique à froid en 50 minutes seulement.
  • Verrou à manivelle, protection de lames et outil de retrait magnétique de lames
  • Mémorisation de 3 programmes pour stocker des paramètres de découpe standard
  • Fonctionnement de l’écran tactile avec logiciel intuitif pour accueillir plusieurs utilisateurs
  • Découpe manuelle – Pour la découpe motorisée, veuillez consulter le cryostat NX70
Caractéristiques de la chambre cryostatique
  • Chambre spacieuse en acier inox pour organiser le flux de travail
  • Refroidissement de la chambre à -25 °C ±2 °C (à une température ambiante de 20 °C)
  • Refroidissement séparé de la tête d'échantillon à -43 °C ±2 °C (à une température ambiante de 20 °C)
  • Porte-couteau refroidi en continu à -27 °C °± ±2 °C (°à une température ambiante de 20 °C)
  • 18 positions de stockage, y compris un emplacement de congélation rapide
  • Dispositif de congélation rapide Peltier intégré refroidissant rapidement jusqu'°à -±57 °C.
  • Système Vacutome (en option) pour l’étirement des coupes cryogéniques
Caractéristiques du microtome
  • Volant rotatif à contact léger manuel
  • Épaisseur de section à partir de 0,5 μm à 500 μm
  • Avance précise de la lame du moteur pas à pas pour une vibration minimale
  • lors de la découpe
  • Longueur de course verticale de 64 mm
  • Plage d’alimentation horizontale de 48 mm
  • 20 μrétraction de l'échantillon m lors du mouvement de retour, avec indication optique
  • Orientation de l'échantillon ajustable 8° sur l'axe Y pour une stabilité accrue et à 360°° rotation autour de l'axe z
  • L'unité standard comprend Rapid Response Contrôle de la température de la tête d'objet, conception ergonomique et interface utilisateur tactile couleur pour le contrôle des fonctions de l'instrument
  • Parmi les caractéristiques en option figurent le contrôle de la hauteur intégré, le module de désinfection à froid et le système Vacutome
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cryostat avec support
Comprend Refroidissement d’objets, Peltier, ajustement de la hauteur, Vacutome, désinfection à froid, porte-lames, profil bas
Configuration OPHVD, porte-lame à profil bas
Fréquence 60 Hz
Tension 110/120 V