Learn More
Beschreibung
Caractéristiques standard
- Avance des couteaux
- Désignation pour les portes-lames basses et hautes
- Orientation des échantillons sur plusieurs axes
- Découpe motorisée de haute qualité
- Rétraction des échantillons
Options
- Désinfection à froid avec Cryostar NX70 D
- Vacutome avec Cryostar NV70 V
- Désinfection à froid et Vacutome avec Cryostar NX70 DV
Simplicité d’utilisation
- Grande chambre ouverte avec éclairage LED lumineux
- Écran tactile LCD couleur intégré
- Joystick
pour le contrôle de la température
- Régulation précise par périodes d’utilisation prolongée
- La commande de la température à réponse rapide refroidit le porte-objets, le porte-lames et la barre cryogénique uniquement
Conception fonctionnelle et ergonomique
- Réglage électronique intégré de la hauteur de 32 à 44 pouces
- Panneau avant ajusté et repose-bras pour réduire la fatigue de l’utilisateur
Comprend :
Porte-lames à profil bas, porte-lames à profil haut ou support de couteau en acier de 16 cm
Informations de commande :
Le porte-lames à profil bas ou haut ou le support de couteaux en acier de 16 cm doit être spécifié au moment de la commande
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Porte-lames profil bas |
| Certifications/Conformité | Certificat d’hygiène, marquage CE |
| Dégivrage | Programmé / Immédiat |
| Affichage | Écran tactile couleur LCD intégré |
| Comprend | Toutes les caractéristiques standard : réglage électronique de la hauteur, commande de la température à réponse rapide, orientation des échantillons sur plusieurs axes, découpe motorisée, rétraction des échantillons, conception ajustée |
| Éclairage | LED |
| Contrôle de la température du couteau | -35°C à -5°C à une température ambiante de 20°C. (diminution de la température ambiante de 0,5°C / augmentation de 1°C) |
| Gamme de coupe | 0,5 à 100 μm (section fine), 5 à 500 μm (section garniture) |
| Positionnement manuel de l’échantillon | 3 mm/s max. (vitesse variable par joystick) |
| Orientation de l’échantillon | Axes x et y universels 7° avec positionnement nul, axe Z jusqu’à 360° |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.