Learn More
Eppendorf™ Flacons de stockage cryogénique, 3D SafeCode
Code produit 16496869 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1,0 mL
1,5 ml
2,0 mL
4,0 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
480 pièces
960 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité unitSize
16496869 1,5 ml Non stérile 480 pièces
16476869 0,5 ml Non stérile 960 pièces
16486869 1,0 mL Non stérile 960 pièces
16406879 2,0 mL Non stérile 480 pièces
16416879 4,0 mL Non stérile 480 pièces
16426879 0,5 ml Stérile 960 pièces
16436879 1,0 mL Stérile 960 pièces
16446879 1,5 ml Stérile 480 pièces
16456879 2,0 mL Stérile 480 pièces
16466879 4,0 mL Stérile 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 16496869 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030079426
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un codage à 3 niveaux du système SafeCode (code Datamatrix, code-barres et écriture claire) pour permettre une identification sûre des échantillons. Jusqu'à 96 flacons pré-étiquetés sont pré-rangés et pré-bouchés (0,5 mL à 4,0 mL) pour les applications de stockage.
  • Codage à 3 niveaux pour une identification sûre des échantillons
  • La fonction de correction d’erreurs ECC 200 permet de lire en toute sécurité des codes endommagés jusqu’à 30 %
  • Plage de température : -196 °C (phase gazeuse de LN2) à +121 °C
  • Fabriqués en polypropylène de haute qualité dans une salle blanche de classe VIII pour une pureté d’échantillon optimale
  • Pré-bouchonné et rach pré-assemblé pour une manipulation confortable
  • Informations complémentaires sur les flacons disponibles via Eppendorf site web à des fins de documentation
  • Importation directe dans Eppendorf Logiciels eLABInventory et eLABJournal pour une gestion simplifiée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 1,5 ml
Nb par paquet 48
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Code-barres 2D SafeCode
Quantité 480 (10 racks de 48 flacons)
Type de produit Systèmes de tubes codés Cryobank