Learn More
Eppendorf™ Racks de fioles de cryostockage (vides)
Code produit 31759474 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2.0 mL
4.0 mL
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31759474 1.5 mL 10 pièces
31759473 0.5 mL 10 pièces
31759471 1 mL 10 pièces
31759470 2.0 mL 10 pièces
31759472 4.0 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31759474 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030119274
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Accessoire pour Eppendorf fioles de CryoStorage
  • Faisant partie des Eppendorf fioles CryoStorage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Quantité 10 Pk.
Matériau Polypropylène
Type de produit Rack pour flacons cryogéniques
Capacité (métrique) 1.5 mL
Withstand Temperature (Metric) -80 °C