Learn More
Epredia™ Cryocassettes pour cryostat Cryotome™, 25 mm de diamètre, hachures croisées
Tous les produits Epredia ProduitsDescription
- L’extracteur de chaleur multiposition est incorporé sur un arbre vertical pour une congélation uniforme et une élimination facile de l’échantillon ; peut être utilisé à partir de n’importe quelle position sur la barre de congélation
- Le temps de congélation est raccourci si le tissu et le plateau de congélation sont placés sur un Peltier actif
- Le disque de congélation est utilisé en conjonction avec l’extracteur de chaleur, aidant à l’aplatissement et à la congélation des échantillons de tissus
Specifications
Specifications
| Description | Brosse étroite (coupes) |
| Type de produit | Brosse étroite |
| À utiliser avec (équipement) | FSE/FE/SME/E |