Learn More
Epredia™ Cryocassettes pour cryostat Cryotome™, 25 mm de diamètre, hachures croisées
Code produit 12698166 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Bac de récupération des débris
Brosse large (débris)
Brosse étroite
Couvercle Cryobar
Cryocassette circulaire de 10 mm
Cryocassettes pour cryostat, annulaire 25 mm avec poignée
Cryocassettes pour cryostat, annulaire 35 mm avec poignée
Cryocassettes pour cryostats, 25 mm de diamètre quadrillées
Cryocassettes pour cryostats, 40 mm de diamètre quadrillées
Extracteur de chaleur, double poids
Extracteur de chaleur, standard
Plaque stabilisatrice
Plaque stabilisatrice en verre
Protège-couteau
Étagère large
Étagère pour accessoires
Étagère étroite
À utiliser avec (équipement):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
FSE / FE
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
6 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) unitSize
12698166 Extracteur de chaleur, standard FSE / FE 1 pièce
12087129 Extracteur de chaleur, double poids FSE/FE 4 pièces
12027129 Bac de récupération des débris FSE/FE/SME/E 1 pièce
12658176 Couvercle Cryobar FSE/FE/SME/E 1 pièce
12067119 Protège-couteau FSE/FE/SME/E 1 pièce
12648186 Étagère large FSE/FE/SME/E 1 pièce
12658186 Étagère pour accessoires FSE/FE/SME/E 1 pièce
12668186 Étagère étroite FSE/FE/SME/E 1 pièce
12047139 Plaque stabilisatrice en verre FSE/FE/SME/E 1 pièce
10220299 Plaque stabilisatrice en verre FSE/FE/SME/E 1 pièce
12087119 Brosse large (débris) FSE/FE/SME/E 1 pièce
12057119 Brosse étroite FSE/FE/SME/E 1 pièce
12067129 Plaque stabilisatrice FSE / FE 1 pièce
12688166 Cryocassettes pour cryostats, 40 mm de diamètre quadrillées FSE/FE/SME/E 6 pièces
12658036 Cryocassettes pour cryostat, annulaire 25 mm avec poignée FSE/FE/SME/E 4 pièces
12668036 Cryocassettes pour cryostat, annulaire 35 mm avec poignée FSE/FE/SME/E 4 pièces
12688036 Cryocassette circulaire de 10 mm FSE/FE/SME/E 4 pièces
12698176 Cryocassettes pour cryostats, 25 mm de diamètre quadrillées FSE/FE/SME/E 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 12698166 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A78910014
Expédition estimée: 23-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez le fonctionnement des cryostats Cryotome™ FSE / FE / SME / E grâce aux accessoires pour cryostats Epredia™ Cryotome™.
Améliorez le fonctionnement des cryostats Cryotome™ FSE / FE / SME / E grâce aux accessoires pour cryostats Thermo Scientific™ Cryotome™.
  • L’extracteur de chaleur multiposition est incorporé sur un arbre vertical pour une congélation uniforme et une élimination facile de l’échantillon ; peut être utilisé à partir de n’importe quelle position sur la barre de congélation
  • Le temps de congélation est raccourci si le tissu et le plateau de congélation sont placés sur un Peltier actif
  • Le disque de congélation est utilisé en conjonction avec l’extracteur de chaleur, aidant à l’aplatissement et à la congélation des échantillons de tissus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Extracteur de chaleur ; standard [FSE/FE]
Type de produit Extracteur de chaleur, standard
À utiliser avec (équipement) FSE / FE