Learn More
Epredia™ Cryostats Cryotome™ FSE
Code produit 12087159 Tous les produits Epredia Produits
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12087159 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A78900003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réduisez les délais d’exécution grâce à la régulation rapide de la température du cryostat Thermo Scientific™, Cryotome™ FSE. Produit des coupes de haute qualité avec moins de fatigue.
Cryotome Thermo Scientific FSE
• Régulation rapide de la température pour une efficacité accrue
• Fiabilité de coupe et sécurité des échantillons
• Cryotome adapté à de multiples applications
• Ecran tactile multilingue simple et convivial avec commande complète des températures
• Le contrôle de température du support d'échantillons permet une meilleure coupe des différents tissus, dès la première coupe
• Le cryobar à commande réglable de température ( 0 à-55°C) refroidit rapidement l'échantillon pour éviter les artéfacts dus au gel
• Le microtome, placé hors de la chambre cryostatique, facilite et accélère le processus de nettoyage
• Retrait aisé des échantillons congelés de la cryocassettes grâce à la fonction de libération d'échantillons 'Quickheated'
• Système de réfrigération à double compresseur pour garantir l'intégrité des échantillons en cas de défaillance du cryobar
• Protection par code de sécurité multi-niveaux pour verrouiller les accès et/ou les modifications de protocoles
• Cycle de fumigation automatique pour désinfecter la chambre cryostatique
• Réfrigérant ne contenant pas de CFC
• Repose-pied réglable à trois positions pour une position de travail optimisée
• Des étagères de différentes dimensions permettent d'organiser la disposition dans la chambre selon les besoins de l'utilisateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description FE Model, 230V 50/60Hz
Certifications/Conformité IEC 61010, CSA, UL, and CE Mark
Comprend X-Y orientation specimen head, Cryocassettes (various sizes and styles), Cryobar with Cryocassette identifier (six positions, six heat sink block positions, and plastic cover), footrest (adjustable to three positions), lockable heated window, heat extractors (one each standard weight, half weight, and double weight), specimen and tool storage shelves, debris tray and brush, touchscreen display, service record book, pack of four Cryobar cassette identification labels, operator manual (specify language)
Gamme de coupe 1 to 20μm in 1μm steps, 20 to 60μm in 5μm steps
Course de la coupe verticale 57 mm
Mouvement horizontal de l’échantillon 25 mm
Profondeur (impériale) 29 in.
Profondeur (métrique) 74 cm
Hauteur (impériale) 49 in.
Hauteur (métrique) 125 cm
Largeur (impériale) 28 in.
Largeur (métrique) 70 cm
Température de la cuve 0°C to -35°C
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Poids (impériale) 275 lb.
Poids (métrique) 125 kg