Learn More
Cryptotanshinone, MedChemExpress
Description
Cryptotanshinone is a natural compound extracted from the root of Salvia miltiorrhiza Bunge that shows antitumor activities. Cryptotanshinone inhibits STAT3 with an IC50 of 4.6 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cryptotanshinone |
| CAS | 35825-57-1 |
| Couleur | Orange |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H20O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Cryptotanshinon Tanshinone c |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 2 mg/mL (6.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC[C@@H]4C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 296.36 |
| Afficher plus |