Learn More
Cryptotanshinone, TRC
Code produit 30365240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
500 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365240 500 mg -
30356478 25 mg 25mg
30355740 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30365240 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC827480500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35825-57-1
Formule moléculaire C19 H20 O3
Poids moléculaire (g/mol) 296.36
Synonyme Phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, 1,2,6,7,8,9-hexahydro-1,6,6-trimethyl-, (1R)-, Phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, 1,2,6,7,8,9-hexahydro-1,6,6-trimethyl-, (R)- (8CI), (15R)-Cryptotanshinone, (1R)-1,2,6,7,8,9-Hexahydro-1,6,6-trimethylphenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Cryototanshinone, Cryptotanshinon, Cryptotanshinone, Tanshinone c
Nom IUPAC (1R)-1,6,6-triméthyl-2,7,8,9-tétrahydro-1H-naphto[1,2-g][1]benzofurane-10,11-dione
SMILES C[C@H]1COC2=C1C(=O)C(=O)c3c4CCCC(C)(C)c4ccc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Crypto-Tanshinone
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Poids de la formule 296.1412