Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de classe B de forme haute Plastilab™
Code produit 11388503
Change view
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
30 pièces
6 pièces
Capacité (métrique):
100 ml
Graduations:
10 ml
100 ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize Capacité (métrique) Graduations
11388503 1 pièce - -
10061021 - - -
10244851 30 pièces - -
10757901 30 pièces 100 ml 10 ml
10555621 12 pièces - -
10438652 12 pièces - -
10041061 6 pièces - 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11388503 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0157000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues avec graduations permanentes moulées pour une bonne reproductibilité.
Conçus avec graduations permanentes moulées dans pour une reproductibilité.
    • En polyméthylpentène (TPX™)
    • Transparent
    • Autoclavables et résistants aux substances chimiques
    • Peut être utilisée pour les liquides à des températures allant jusqu’à 170&deg.C
    • Pas de mouillage ou de ménisque 
    • Chimiquement plus propre que le verre et non absorbant
    • Avec base pentagonale pour plus de stabilité
    • Adaptée au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Classe Classe B.
Température max. 170°C
Forme Cylindrique
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Base Type Pentagonale
Hauteur (métrique) 139 mm
Type Éprouvette graduée