Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ LMT-55 avec configuration à trois arrêts
Code produit 12340160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,13 mm
0,51 mm
0,64 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,30 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
2,54 mm
2,79 mm
3,17 mm
Longueur totale (métrique):
38,1 cm
10 m
10 m
Épaisseur (métrique):
0,85 mm
0,90 mm
Couleur:
Bleu / bleu
Gris/Gris
Noir / blanc
Orange / Blanc
Orange / jaune
Orange/Orange
Rouge/rouge
Transparent
Conditionnement:
12 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Longueur totale (métrique) Épaisseur (métrique) Couleur unitSize
12340160 0,13 mm 38,1 cm 0,90 mm Orange/Orange 12 pièces
11704648 0,51 mm 38,1 cm 0,90 mm Orange / jaune 12 pièces
11714648 0,64 mm 38,1 cm 0,90 mm Orange / Blanc 12 pièces
15103216 1,14 mm 38,1 cm 0,85 mm Rouge/rouge 12 pièces
11734648 1,30 mm 38,1 cm 0,85 mm Gris/Gris 12 pièces
15183206 1,65 mm 38,1 cm 0,85 mm Bleu / bleu 12 pièces
11749744 3,17 mm 38,1 cm 0,85 mm Noir / blanc 12 pièces
10773816 1,42 mm 38,1 cm 0,90 mm Transparent 12 pièces
13474815 1,02 mm 10 m 0,85 mm Transparent 12 pièces
15123216 2,54 mm 10 m 0,85 mm Transparent 12 pièces
15133216 2,79 mm 10 m 0,85 mm Transparent 12 pièces
15171773 1,52 mm 10 m 0,85 mm Transparent 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 12340160 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 07053500ND
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Formulée pour résister à la fatigue de souplesse et à l’abrasion, elle est moins perméable que les tubulures en caoutchouc. La tubulure Tygon™ LMT-55 avec configuration à trois arrêts supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques pr
  • La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminante
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
  • Sans BPA ni phtalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
Applications courantes
  • Utilisation générale en laboratoire
  • Aliments et boissons
  • Applications biopharmaceutiques
  • Instruments analytiques
  • Pompes péristaltiques et pompes à vide
  • Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme FDA, NSF, 3-A, USP classe VI
Code couleur Orange/Orange
Diamètre (impériale) interne 0,01 in
Diamètre (métrique) interne 0,13 mm
Matériau Tygon R3607
Longueur totale (impériale) 1.25 ft.
Longueur totale (métrique) 38,1 cm
Épaisseur (impériale) 0,04 in
Épaisseur (métrique) 0,90 mm
À utiliser avec (application) Pour la distribution d’échantillons et de réactifs, les dosages biologiques et chimiques et l’analyse de l’eau et des sols
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 12/boîte
Couleur Orange/Orange
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tubulures