Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ S3™ E-LFL avec configuration à 2 arrêts
S’ajuste parfaitement au verre et au métal, s’adapte à des courbes de petit rayon, est non toxique et transparente. La tubulure E-LFL Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ avec configuration 2 arrêts a une longue durée de vie et résiste au vieillissement et à l’oxydation.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 070602-15-ND
Description
- La plus longue durée de vie à la flexion des tubulures Tygon™ transparentes, pour une réduction des temps d’arrêt liés à une défaillance de la pompe.
- Peut être autoclavée — convient aux applications de haute pureté. Très faible spallation de particules — convient aux applications liquides sensibles.
- Sans BPA ni phtalates
Spécification
| USP classe VI, ISO 10993 et FDA | |
| 2,06 mm | |
| 3,76 mm | |
| 0,85 mm | |
| Pour une utilisation dans les applications de pompage péristaltique | |
| 12/boîte | |
| 56 (Shore A) | |
| 74°C |
| Violet / violet | |
| Tygon S3 E-LFL | |
| 381 mm | |
| Pour pompe péristaltique | |
| -55°C | |
| Transparent | |
| Flexible |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.