Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure pour pompe Tygon™ S3™ E-LFL avec configuration à 3 arrêts
Code produit 11877331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
1,52 mm
2,54 mm
2,79 mm
Diamètre (métrique) externe:
2,05 mm
3,22 mm
4,24 mm
4,49 mm
Code couleur:
Bleu orangé
Jaune/Bleu
Violet / Blanc
Violet/Orange
Conditionnement:
12 pièces
60 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Code couleur Conditionnement
11877331 0,25 mm 2,05 mm Bleu orangé 60 pièces
11842871 1,52 mm 3,22 mm Jaune/Bleu 60 pièces
15131733 0,25 mm 2,05 mm Bleu orangé 12 pièces
11827341 2,54 mm 4,24 mm Violet/Orange 60 pièces
15161793 2,79 mm 4,49 mm Violet / Blanc 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11877331 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 07060303ND
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.47€
    700.81€ / 60 pièces
    Économisez 109.66€
    13% de réduction
Expédition estimée: 01-03-2027
S’ajuste parfaitement au verre et au métal, s’adapte à des courbes de petit rayon, est non toxique et transparente. La tubulure pour pompe Tygon™ S3™ E-LFL avec configuration à 3 arrêts a la durée de vie flexible la plus longue de toutes les t
  • Plus de 1 000 heures de fonctionnement de la tubulure pour pompe à 0 psi
  • Plus de 600 heures de fonctionnement de la tubulure pour pompe à 10 psi
  • Très faible spallation de particules
  • Sans BPA ni phtalates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VI, ISO 10993, FDA
Code couleur Bleu orangé
Diamètre (impériale) interne 0,01 in
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Matériau Tygon S3 E-LFL
Diamètre (impériale) externe 0,08 in
Diamètre (métrique) externe 2,05 mm
Longueur totale (impériale) 15 in
Longueur totale (métrique) 381 mm
Épaisseur (impériale) 0,04 in
Épaisseur (métrique) 0,9 mm
À utiliser avec Pour pompe péristaltique
À utiliser avec (application) Conçu spécifiquement pour une utilisation dans les applications de pompes péristaltiques
Température min. de fonctionnement (impériale) -59,8 °F
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Quantité d’emballage 12/boîte
Couleur Transparent
Dureté 56 (Shore A)
Flexibilité Flexible
Max. Operating Temperature (English) 165,2 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tube de pompe