Learn More
Multiroir Controlec™ Tiroir modulaire Crystal Multiroir
Code produit 30486999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30486999 5 l 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30486999 Fournisseur Multiroir Controlec™ Code fournisseur 11108MU05000C
Expédition estimée: 11-12-2026
Parfaitement modulaire et combinable. Multiroir Controlec™ Cristal Multiroir Le tiroir modulaire allie une transparence exceptionnelle, une haute résistance aux chocs et la possibilité d'une stérilisation en autoclave.
  • Parfaitement modulaire et empilable, —combinable sur ses quatre côtés
  • Tiroirs et manchons interchangeables
  • En polycarbonate hautement transparent pour une visualisation facile
  • Solide et robuste, avec une haute résistance aux chocs et aux UV
  • Peut être stérilisé dans une autoclave pour une utilisation dans des environnements stériles/salle blanche
  • Sous poignée intégrée en plastique
  • Grand tiroir unique et compartiment d'une capacité de 5 litres
  • Un étui de même taille avec 2 petits tiroirs est également disponible.
Spécification
Capacité (métrique) 5 l
Certifications/Conformité Conforme aux normes européennes
Couleur de bouchon Transparent
Type de bouchon Sous-poignée
Couleur Transparent
Matériau Polycarbonate
Forme Rectangulaires
Comprend Tiroir et manchon
Nbre de compartiments 1
Empilables Oui
Longueur (métrique) extérieure 355 mm
Longueur (métrique) intérieure 320 mm
Largeur (métrique) extérieure 185 mm
Largeur (métrique) intérieure 172 mm
Hauteur (métrique) extérieure 101 mm
Hauteur (métrique) intérieure 92 mm