Learn More
Multiroir Controlec™ Tiroirs de stockage en PS cristal
Code produit 11768303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,9 kg
7 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11768303 7 kg 1 pièce
11798283 1,9 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11768303 Fournisseur Multiroir Controlec™ Code fournisseur 11103MU07000C
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Observez le contenu des tiroirs de stockage en polystyrène Multiroir Controlectrade; grâce à leur fabrication en polystyrène cristal transparent. Les tiroirs disposent également d’un ensemble de lames, avec séparateurs disponibles à commander séparément.
ulliVisibilité totale/liliPolypropylène cristal transparent, comme le verre/liliEnsemble de lames/liliSéparateurs de tiroirs disponibles séparément/li/ul
Spécification
Capacité (métrique) 7 kg
Description Type de poignée : Ensemble coulissant
Couleur Transparent
Matériau PS
Forme Rectangulaires
Type de produit Tiroir
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 210 x 365 x 125 mm
Longueur (métrique) 365 mm
Largeur (métrique) 210 mm
Hauteur (métrique) 125 mm