Learn More
Crystal Poncaeu 6R, 90%, MP Biomedicals™
Code produit 11492112 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11492112 1 g
11402122 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492112 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215073201
Identifiants chimiques
CAS 2766-77-0
Formule moléculaire C20H14N2Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
Numéro MDL MFCD00013279
Clé InChI AJCQNUXLYVWDGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Red 44, Brilliant Crystal Scarlet
CID PubChem 88640932
Nom IUPAC 8-[2-(naphtalén-1-yl)hydrazin-1-ylidène]-7-oxo-7,8-dihydronaphtalène-1,3-disulfonique acide disodique
SMILES [Na].[Na].OS(=O)(=O)C1=CC(=C2C(C=CC(=O)C2=NNC2=CC=CC3=CC=CC=C23)=C1)S(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Crystal poncaeu 6R
Plage de pourcentage du dosage 0.9
Poids de la formule 502.4
Couleur Rouge
Quantité 1 g
Forme physique Poudre