Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violet
Code produit 11435027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435027 25 g 25g
11445027 100 g 100g
11455027 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435027 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21932.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, alcohol denaturant, biological stain, textile dye, and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cristal violet est utilisé comme indicateur d’acide-base, alcool dénaturé, coloration biologique, colorant textile et comme indicateur des sels de cuivre. Il s’agit d’un composant de coloration de Gram dans les micro-organismes et les lignées cellulaires.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et du chloroforme. Partiellement miscible avec de l’alcool et du glycérol.
Remarques
Incompatible avec les acides, les agents oxydants, les métaux alcalins, les agents oxydants forts, l’ammoniac, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides, les agents réducteurs et les peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 548-62-9
Formule moléculaire C25H30ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 407.986
Numéro MDL MFCD00011750
Clé InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Violet 3; C.I. 42555
CID PubChem 11057
ChEBI CHEBI:41688
Nom IUPAC [4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Crystal Violet
Point de fusion ∼215°C (decomposition)
Numéro UN UN3077
Beilstein 4077708
Merck Index 14,4395
Informations sur la solubilité Miscible with water and chloroform. Partially miscible with alcohol and glycerol.
Quantité 25 g
Poids de la formule 407.99
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Crystal Violet
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic violet 1