Learn More
MedChemExpress Cristal violet
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Quantité | 10 g |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (245.11 mM) ∣ H2O : 5 mg/mL (12.26 mM; Need ultrasonic) |
| Cible | HBV |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 407.98 g/mol |
| CAS | 548-62-9 |
| Synonyme | Basic Violet 3 ∣ Gentian Violet ∣ Methyl Violet 10B |