Learn More
Cristal violet, ACS, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11308107 25 g 25g
11318107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11308107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022866.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, an alcohol denaturant, a biological stain, a textile dye and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 548-62-9
Formule moléculaire C25H30ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 407.986
Numéro MDL MFCD00011750
Clé InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Violet 3; C.I. 42555
CID PubChem 11057
ChEBI CHEBI:41688
Nom IUPAC [4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Crystal Violet
Point de fusion ∼215°C (decomposition)
Numéro UN UN3077
Beilstein 4077708
Merck Index 14,4395
Informations sur la solubilité Soluble in water and chloroform. Slightly soluble in alcohol and glycerol.
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 407.99
Pourcentage de pureté ≥90%
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Crystal Violet, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.