Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violet, certifié
Code produit 10626621 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10626621 25 g 25g
10390184 100 g 100g
13488548 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10626621 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 405830250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.35€
    29.65€ / 25g
    Économisez 5.70€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Crystal Violet
CAS 548-62-9, 90-94-8
Rapport d’absorption 0.98 to 1.2 (P-15/P+15)
Teneur en colorant 88% min.
Spectre IR Authentique
Formule moléculaire C25H30ClN3
Numéro MDL MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Merck Index 15, 4430
Synonyme Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Couleur Vert
Quantité 25 g
Clé InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Forme physique Poudre cristalline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Nom IUPAC [4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 407.986
CID PubChem 11057
ChEBI CHEBI:41688
Poids de la formule 407.99
Qualité Produits certifiés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Crystal Violet
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic violet 1,Michler's ketone