Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crystal violet, pure, coloration biologique de haute pureté
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Crystal Violet |
| Point de fusion | 215.0°C |
| CAS | 548-62-9, 90-94-8 |
| Spectre IR | Authentique |
| Perte à la dessiccation | 9% max. (110°C) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C25H30ClN3 |
| Numéro MDL | MFCD00011750 |
| Beilstein | 13, 756 |
| Merck Index | 15, 4430 |
| Mehr anzeigen |