Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violet, pur, indicateur
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Crystal Violet |
| Point de fusion | 215.0°C |
| Note relative au nom | Indicator, Pure |
| CAS | 548-62-9, 90-94-8 |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C25H30ClN3 |
| Numéro MDL | MFCD00011750 |
| Beilstein | 13, 756 |
| Merck Index | 15, 4430 |
| Synonyme | Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Crystal Violet
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic violet 1,Michler's ketone