Learn More
Witeg™ Boîte de cristallisation sans bec
Code produit 11867860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11867860 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11867860 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 5 536 100 B
Expédition estimée: 15-02-2027
Idéal pour le stockage, la cristallisation, l’évaporation et d’autres applications de laboratoire courantes.
  • Sans bec verseur
  • En verre borosilicaté transparent
  • 70 mm de diamètre, 40 mm de hauteur
  • Fournies par boîtes de 10
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Forme Rond
Type Boîte de cristallisation
À utiliser avec (application) Cristallisation, évaporation, stockage
Hauteur (métrique) 40 mm
Diamètre (métrique) 70 mm