Learn More
Asecos™ Armoires de stockage à une porte et deux fenêtres CS-CLASSIC-G pour produits chimiques
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Couleur:
Jaune, Warning Yellow
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction robuste et durable – construction robuste entièrement soudée pour satisfaire les exigences industrielles élevées
- Corps extérieur résistant aux rayures de haute qualité
- Construction de portes à double paroi
- Conforme à la norme TRGC 510
- Disponible avec des portes à double ou simple battant à fenêtres fixes
- Conception moderne bicolore – corps gris clair, portes à battant proposées dans une variété de couleurs
- Ventilation – prête à être connectée à un système d’évacuation technique (DN 75), ventilation naturelle dans le fond de l’armoire
- Les aides au réglage sont intégrées dans la base de l’armoire et permettent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
- L’équipement intérieur disponible comprend des étagères à glissière et des bacs de collecte inférieurs
- Surface texturée avec revêtement en poudre
- Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec un verrou cylindrique intégré dans la poignée tournante
Spécification
Spécification
| Configuration | 4 étagères coulissantes en tôle d’acier revêtue de poudre de 30 kg / 11 L avec bac en PP |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 493 x 486 x 1835 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 520 x 545 x 1950 mm |
| Modèle de porte | Ailette, 2 fenêtres |
| À utiliser avec (application) | Stockage de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques |
| Capacité de charge | Étagères coulissantes : 30 kg/11 L chacune, charge maximale : 600 kg |
| Nbre de portes | 1 |
| Nbre d’étagères | 4 |
| Type d’étagère | Pull-out shelf |
| Revêtement de surface | Revêtement en poudre |
| Afficher plus |