Learn More
Asecos™ Armoire de stockage de sécurité à une porte CS-CLASSIC
Code produit 15779739 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris anthracite, Gris clair
Gris anthracite, Jaune avertissement
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15779739 Gris anthracite, Gris clair 1 pièce
15746018 Gris anthracite, Jaune avertissement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15779739 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 3055704130567
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour le stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les zones de travail.
  • Construction robuste et longue durée de vie – construction robuste entièrement soudée pour répondre aux exigences industrielles élevées
  • Corps extérieur résistant aux rayures de haute qualité
  • Construction de portes à double paroi
  • Conformément à la norme TRGS 510
  • Disponible avec des portes à double ou simple battant
  • Conception moderne bicolore
  • Ventilation – Prêt à être raccordé à un système d'extraction technique (DN 75), ventilation naturelle par le bas de l'armoire
  • Les aides au réglage sont intégrées dans la base de l’armoire et permettent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
  • L’équipement intérieur disponible comprend des étagères réglables en hauteur, des étagères à glissière et des bacs de collecte inférieurs
  • Surface texturée avec revêtement en poudre
  • Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables par cylindre intégré à la poignée tournante
Spécification
Certifications/Conformité TRGS 510
Configuration 2 étagères en tôle d’acier revêtue de poudre de 50 kg ; 1 insert en tôle d’acier galvanisée de 50 kg ; 1 bac en tôle d’acier galvanisée de 22 L
Description Fabrication en tôle d’acier avec revêtement poudré
Dimensions (P x l x H) intérieures 493 x 486 x 990 mm
Dimensions (P x L x H) 520 x 545 x 1105 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage de substances non inflammables et toxiques
Capacité de charge Étagères : 50 kg chacune, insert : 50 kg, bac de 22 L, charge maximale : 400 kg
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 2
Type d’étagère Étagère
Revêtement de surface Revêtement en poudre
Poids (métrique) 54,5 kg
Couleur Gris anthracite, Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 20,47 in
Hauteur (impériale) extérieure 43,50 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 990 mm
Matériau Acier
Type de produit Armoire de stockage de sécurité
Largeur (impériale) extérieure 21,46 in