Learn More
Asecos™ Armoire de stockage de sécurité jaune à deux portes CS-CLASSIC
Code produit 15546875 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge:
Étagères de 100 kg, insert de 60 kg, bac de récupération de 33 L, charge maximale de 600 kg
Étagères de 30 kg/33 L, charge maximale 600 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge unitSize
15546875 Étagères de 30 kg/33 L, charge maximale 600 kg 1 pièce
15896024 Étagères de 100 kg, insert de 60 kg, bac de récupération de 33 L, charge maximale de 600 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15546875 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 3049504030516
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour le stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les zones de travail.
  • Construction robuste et longue durée de vie – construction robuste entièrement soudée pour répondre aux exigences industrielles élevées
  • Corps extérieur résistant aux rayures de haute qualité
  • Construction de portes à double paroi
  • Conformément à la norme TRGS 510
  • Disponible avec des portes à double ou simple battant
  • Conception moderne bicolore
  • Ventilation – Prêt à être raccordé à un système d'extraction technique (DN 75), ventilation naturelle par le bas de l'armoire
  • Les aides au réglage sont intégrées dans la base de l’armoire et permettent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
  • L’équipement intérieur disponible comprend des étagères réglables en hauteur, des étagères à glissière et des bacs de collecte inférieurs
  • Surface texturée avec revêtement en poudre
  • Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables par cylindre intégré à la poignée tournante
Spécification
Certifications/Conformité TRGS 510
Configuration 4 étagères coulissantes en tôle d’acier revêtue de poudre de 30 kg / 33 L avec bac en PP
Dimensions (P x l x H) intérieures 493 x 996 x 1835 mm
Dimensions (P x L x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage de substances non inflammables et toxiques
Capacité de charge Étagères de 30 kg/33 L, charge maximale 600 kg
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 4
Type d’étagère étagère coulissante
Revêtement de surface Revêtement en poudre
Poids (métrique) 140,5 kg
Couleur Gris anthracite, Jaune avertissement
Profondeur (impériale) extérieure 20,47 in
Hauteur (impériale) extérieure 76,77 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1835 mm
Matériau Acier
Type de produit Armoire de stockage de sécurité
Largeur (impériale) extérieure 41,54 in