Learn More
BD Biosciences™ Microbilles CS&T (CE/DIV)
Code produit 15816349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de tests:
150 tests
50 tests
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de tests unitSize
15816349 150 tests 1 pièce
15806349 50 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15816349 Fournisseur BD Biosciences™ Code fournisseur 656505
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Méthode normalisée pour contrôler la qualité de l’optique, de l’électronique et des fluides de l’instrument et pour ajuster la compensation de fluorescence.
  • Utilisées sur un cytomètre en flux BD
  • Méthode normalisée pour contrôler la qualité de l’optique, de l’électronique et des fluides de l’instrument et pour ajuster la compensation de fluorescence
  • Sur certains instruments BD, les microbilles CS&T BD sont également utilisées pour régler les tensions du détecteur
  • Suspension de fluorosphères uniformes et stables dotées d’une intensité de fluorescence
  • Utilisées pour le contrôle qualité des instruments (CQ) afin de caractériser, suivre et signaler les mesures des performances des cytomètres en flux pris en charge.
  • Colorées avec des fluorochromes activés par les lasers du cytomètre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker les flacons entre 2 °C et 8 °C à l’abri de la lumière.
Nbre de tests 150 tests
Stabilité Les microbilles sont stables jusqu’à la date indiquée sur l’étiquette du flacon lorsque les recommandations de stockage sont respectées. Ne pas utiliser après la date d’expiration. Après dilution, les billes sont stables pendant 8 heures à 2deg;C-25deg;C
Type de produit Microbilles de polystyrène fluorescentes