Learn More
BD Biosciences™ Microbilles pour DIV CS&T (CE/DIV)
Code produit 15856339 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de tests:
150 tests
50 tests
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de tests Conditionnement
15856339 150 tests 1 pièce
15846339 50 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15856339 Fournisseur BD Biosciences™ Code fournisseur 656047
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Permettent de configurer votre cytomètre, d’effectuer un contrôle qualité quotidien et de déterminer les paramètres d’application de lyse / lavage.
  • Conçues pour un usage diagnostique in vitro sur les cytomètres en flux BD FACSCanto™ II exécutant le logiciel BD FACSDiva™.
  • Permettent de configurer le cytomètre, d’effectuer un contrôle qualité et performance quotidien (CQ) et de déterminer les paramètres d’application de lyse / lavage (LW).
  • Colorées avec des fluorochromes activés par les lasers du cytomètre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker les flacons entre 2 °C et 8 °C à l’abri de la lumière.
Nbre de tests 150 tests
Stabilité Les microbilles sont stables jusqu’à la date indiquée sur l’étiquette du flacon lorsque les recommandations de stockage sont respectées. Ne pas utiliser après la date d’expiration. Après dilution, les billes sont stables pendant 8 heures à 2deg;C-25deg;C
Type de produit Microbilles de polystyrène fluorescentes