Learn More
BD Biosciences™ Microbilles de recherche CS&T (RUO)
Code produit 15886319 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x flacons de 3 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15886319 2 x flacons de 3 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15886319 Fournisseur BD Biosciences™ Code fournisseur 650621
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Pour la configuration et le suivi des cytomètres.
  • Pour une utilisation sur les cytomètres en flux BD™ exécutant le logiciel FACSuite™.
  • Permettent au logiciel d’exécuter automatiquement le CQ des performances (quotidien) et la GC de caractérisation (tous les 6 mois).
  • Colorées avec des fluorochromes activés par les lasers du cytomètre.
  • Les microbilles émettent une lumière fluorescente dans les détecteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver les flacons entre 2°C et 8°C à l’abri de la lumière Ne pas congeler.
Excitation / émission Laser bleu : 500-800 nm, laser rouge : 650-800 nm, laser violet : 420–700 nm
Nbre de tests 25 tests/flacon, 50 tests/kit
Quantité 2 x flacons de 3 ml
Stabilité Les microbilles sont stables jusqu’à la date indiquée sur l’étiquette du flacon lorsque les consignes de stockage sont respectées. Ne pas utiliser après la date d’expiration.