Learn More
BD Biosciences™ Microbilles de recherche CS&T à utiliser avec le logiciel version BD FACSDiva™ version 7 ou version ultérieure (RUO)
Tous les produits BD Biosciences ProduitsDescription
- Conçu pour une utilisation sur les cytomètres en flux BD™ exécutant le logiciel BD FACSuite™ version 7.0 ou version ultérieure.
- Les microbilles FC permettent au logiciel de caractériser, suivre et signaler automatiquement les mesures des cytomètres en flux numériques BD pris en charge.
- Les microbilles de recherche CS&T sont colorées avec des fluorochromes activés par les lasers du cytomètre.
- Permet de faire des économies grâce au faible coût des tests et aux configurations multiples des kits.
- Produit selon les directives BPF pour une meilleure qualité et reproductibilité.
- Améliore le flux de travail de configuration du cytomètre en prenant en charge 100 combinaisons de laser et de filtre.
Spezifikation
Spezifikation
| Contenu et stockage | Conserver les flacons entre 2°C et 8°C à l’abri de la lumière. Ne pas congeler. |
| Nbre de tests | 50 tests |
| Stabilité | Les microbilles sont stables jusqu’à la date indiquée sur l’étiquette du flacon lorsque les recommandations de stockage sont respectées. Ne pas utiliser après la date d’expiration. Après dilution, les billes sont stables pendant 24 heures à 2deg;C-8deg;C ou 8 heures à 15deg;C-25deg;C lorsqu’elles sont à l’abri de la lumière |
| Type de produit | Microbilles de polystyrène fluorescentes |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?