Learn More
BD Biosciences™ Microbilles CS&T RUO
Code produit 15879881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de tests:
150 tests
50 tests
Conditionnement:
150 tests
50 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de tests unitSize
15879881 150 tests 150 tests
15849991 50 tests 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15879881 Fournisseur BD Biosciences™ Code fournisseur 661415
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Caractérisent, suivent et signalent automatiquement les mesures des cytomètres en flux numériques BD pris en charge.
  • À utiliser avec BD Accuri C6 Plus, BD FACSLyric RUO, et BD FACSMelody.
  • Laissez le logiciel automatiquement caractériser, suivre et signaler les mesures des cytomètres en flux BD pris en charge.
  • À utiliser pour le contrôle de qualité des instruments (CQ) pour caractériser, suivre et signaler automatiquement les mesures de performances des cytomètres en flux pris en charge et pour la configuration du laser.
  • Colorées avec des fluorochromes activés par les lasers du cytomètre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker les flacons entre 2 °C et 8 °C à l’abri de la lumière.
Nbre de tests 150 tests
Stabilité Les microbilles sont stables jusqu’à la date indiquée sur l’étiquette du flacon lorsque les recommandations de stockage sont respectées. Ne pas utiliser après la date de péremption. Après dilution, les billes sont stables pendant 24 heures à 2 °C–8 °C °ou 8 heures à 15 °C–25 °C °lorsqu'elles °sont protégées de la lumière.
Type de produit Microbilles de polystyrène fluorescentes