Learn More
behr Labor-Technik™ Bloc chauffant de précision CSB 12/E
Description
- Boîtier en acier poudré et en acier inox non corrosif
- Isolation étendue du bloc chauffant pour des températures incontestables sur la surface du boîtier
- Les rainures de bout en bout dans les plaques situées au fond de l’alésage facilitent la manipulation des échantillons et augmentent la sécurité de l’utilisateur
- Lors de l’insertion des récipients de réaction, les rainures équilibrent la pression ; de cette façon, les récipients peuvent être baissés précisément dans les alésages et l’utilisateur peut travailler avec les cadres d’insert sans aucun problème
- Les traces de liquide sur les parois externes des récipients de réaction s’évaporent immédiatement lors de l’insertion de l’échantillon dans le bloc chaud ; les rainures guident la vapeur et empêchent la rupture du verre à cause de leur saut de la pression
- En cas de débordement du récipient, l’échantillon s’écoule vers l’extérieur via la rainure, ce qui réduit le risque de dommages causés par l’acide dans le bloc chauffant
- Une construction étendue garantit une température exacte et uniforme à toutes les positions d’échantillons
Spécification
Spécification
| Description | Thermostat de bain à sec de précision pour 12 récipients de réaction RG, 20°C à 300°C |
| Nbre de positions | 12 positions d’échantillon |
| Nbre de tests | 12 positions d’échantillon |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Bloc chauffant de précision |