Learn More
Velp Scientifica™ Unités de filtration CSF6
BIOPHARMA
Code produit 11755814 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
230 V, 60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique unitSize
11755814 230 V, 50 Hz 1 pièce
15339484 230 V, 60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11755814 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F30420210
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la phase finale de filtration et de lavage définie dans la méthode enzymatique pour l’extraction des fibres alimentaires. Les unités de filtration Velp Scientifica™ CSF6 peuvent traiter un ou plusieurs échantillons.
  • Temps de filtration court - moins de 20 minutes, même pour 6 échantillons
  • Pompe permettant d’accélérer le processus de filtration et le lavage
  • Débouche les creusets avec la pompe à air pour améliorer la qualité de filtration
Spécification
Type de produit Ensemble de filtration
Capacité (métrique) 150 mL
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Phase finale de filtration et de lavage définie dans la méthode enzymatique pour l’extraction des fibres alimentaires.
Quantité 1 de chaque
Hauteur (métrique) 420 mm
Largeur (métrique) 750 mm
Poids (métrique) 28 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz