Learn More
Invitrogen™ Substrat CSPD™ (0,25 mM prêt à l’emploi) Code produit.: 12644325
Invitrogen™ Substrat CSPD™ (0,25 mM prêt à l’emploi)
Code produit. 12644325
100 ml, 100mL, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NA.32
Click to view available options
Quantité:
50 ml
100 ml, 100mL
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
50mL
Code produit. 12644325
Marque: Invitrogen™
Substrat de phosphatase alcaline chimiluminescente prêt à l’emploi pour le transfert de protéines ou d’acides nucléiques sur les membranes de nitrate de cellulose ou les dosages à base de solution. Le substrat CSPD™ de Thermo Scientific (0,25 mM) peut également être utilisé dans des dosages à base de solution tels que l’immunoessai
Les substrats chimiluminescents fournissent des remplacements hautement sensibles pour le phosphate de méthylumbelliferyl (MUP) du substrat fluorogénique largement utilisé et nitrophénylphosphate du substrat colorimétrique (pNPP). Une faible luminescence de fond couplée à un rendement lumineux à haute intensité permet de détecter les marqueurs de phosphatase alcaline affichant une sensibilité et un rapport signal-bruit les plus élevés possibles.
  • Détecte la phosphatase alcaline et les molécules marquées à la phosphatase alcaline avec une sensibilité, une vitesse et une facilité inégalées
  • Présente une sensibilité élevée dans les applications à base de membrane telles que les transferts Southern, Northern et Western
  • Les niveaux de lumière maximaux sont atteints en 10 minutes environ et l’émission de lumière persiste pendant plusieurs heures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat ELISA, Substrat CSPD™
Quantité 100 ml, 100mL
Méthode de détection Chimiluminescence
Quantité de chromagènes 100 ml
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Dosages et analyses des protéines, Southern, Northern, transfert Western, utilisation possible dans des essais basés sur des solutions telles que les immunoessais, les dosages de sondes d’ADN, les dosages enzymatiques et les dosages de gènes rapporteurs, biologie des protéines, analyse cellulaire, dosages d’enzymes rapporteurs, ELISA, dosages de phosphatase alcaline, élaborez votre propre immunoessai, immunoessai prêt à l’emploi
Format Flacons
Type de substrat Substrat de phosphatase alcaline (AP), Phosphatase alcaline
Gamme de produits CSPD™, NovaBright™
Description de l’article Substrat de CSPD™, 100 ml, forme liquide, Substrat de phosphatase alcaline chimioluminescent, 0,25 mM prêt à l’emploi pour le transfert de protéines ou d’acide nucléique sur les membranes de nitrocellulose, analyses et analyses de protéines, transfert de Southern, Northern et Western, peut également
Contenu et stockage Stockez le produit à 4°C.
Conditions d’expédition Température ambiante
Conditions de stockage 4°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot2103063 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/03/2021 Code produitT2142
Numéro de lot2011062 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2020 Code produitT2142
Numéro de lot2008061 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/08/2020 Code produitT2142
Numéro de lot1910060 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/05/2020 Code produitT2142
Numéro de lot1904059 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/05/2020 Code produitT2142
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Substrat CSPD™ (0,25 mM prêt à l’emploi) >