Learn More
Molecular Probes™ CSPD™ Substrate (25 mM Concentrate)
Description
Ce substrat chimiluminescent CSPD™ pour phosphatase alcaline vous permet de détecter les molécules de phosphatase alcaline et marquées à la phosphatase alcaline avec une sensibilité, une vitesse et une facilité inégalées.
•Le substrat chimiluminescent fournit des remplacements hautement sensibles pour le phosphate de méthylumbelliferyl (MUP) du substrat fluorogénique largement utilisé et nitrophénylphosphate du substrat colorimétrique (pNPP).
• La luminescence de fond faible associée à une sortie lumineuse à haute intensité permet de détecter les étiquettes de phosphatase alcaline avec la sensibilité et le signal-bruit les plus élevés possibles.
Ce substrat chimiluminescent polyvalent présente une sensibilité élevée dans les applications à membrane telles que le transfert Southern, Northern et Western. Ce substrat peut également être utilisé dans des dosages basés sur des solutions tels que les immunodosages, les dosages de sondes d’ADN, les dosages enzymatiques et les dosages de gènes rapporteurs. Les niveaux de lumière maximaux sont atteints en 10 minutes environ et l’émission de lumière persiste pendant plusieurs heures. Les dosages de solution nécessitent des activateurs chimiluminescents. Les dosages à base de membrane peuvent également nécessiter une augmentation de la puissance lumineuse et de la sensibilité.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Stockez le produit à 4°C. |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Transfert Southern, Northern et Western |
| Gamme de produits | CSPD, NovaBright |
| Quantité | 0,5 ml |
| Substrat | Phosphatase alcaline |
| Type de substrat | Substrat de phosphatase alcaline (AP) |
| Format | Flacon(s) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |