Learn More
Labconco Lyophiliseur série CT, collecteur 4 ports - Réfrigérant éco-refroidi
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Description
- Extérieur solide et durable, réalisé en acier inoxydable brossé et en acier revêtu en poudre
- Graphique de température éclairé avec indication de point, avec une température de fonctionnement descendant jusqu’à -40 °C
- Utilise un système de réfrigérant sans HCFC (plus écologique)
- Comprend un collecteur en acier inoxydable de 4 litres
- Il est livré avec soit un couvercle en acrylique (pour les modèles à -50 °C uniquement), soit un couvercle en acier inoxydable
- Le couvercle comprend deux raccords à déconnexion rapide pour une connexion facile à un CentriVap concentrateur
- Ouverture de drainage en acier inoxydable avec vanne en nylon résistante à la corrosion pour un drainage facile et une longue durée de vie
- Un réfrigérant naturel éco-refroidi est disponible sur certains modèles
- Les modèles à -50 °C utilisent un compresseur de 1/3 ch et peuvent atteindre -50 °C en moins de 30 minutes
- Les modèles à -84 °C utilisent deux compresseurs de 1/3 ch et peuvent atteindre -84 °C en moins de 40 minutes
- Les modèles -105 °C utilisent deux compresseurs de 1/3 ch et peuvent atteindre -105 °C en moins de 40 minutes
Spécification
Spécification
| Type | Lyophilisateurs |
| Capacité (métrique) | 4 L |
| Sublimation Rate | Variables |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Plage de températures (métrique) | -50°C |
| Réfrigérant | Eco-Cool |
| Matériau | Acier thermolaqué |
| Type de bouchon | Tous sauf l’Amérique du Nord |
| Tension | 230 V |
Une pompe à vide d’un déplacement d’au moins 98 litres/minute, des verreries lyophilisantes et des adaptateurs sont nécessaires (non inclus).