Learn More
Labconco Lyophiliseur série CT, collecteur 4 ports - Réfrigérant standard
Code produit 31703099 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-105°C
-50°C
-84°C
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
31703099 -84°C 1 pièce
31703098 -50°C 1 pièce
31703093 -105°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31703099 Fournisseur Labconco Code fournisseur 8701190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9680.00€
    7215.31€ / 1 pièces
    Économisez 2464.69€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les lyophiliseurs de la série CT sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons légers, avec un design compact et épuré pour les laboratoires nécessitant des capacités de lyophilisation de base dans un espace limité.
  • Extérieur solide et durable, réalisé en acier inoxydable brossé et en acier revêtu en poudre
  • Graphique de température éclairé avec indication de point, avec une température de fonctionnement descendant jusqu’à -40 °C
  • Utilise un système de réfrigérant sans HCFC (plus écologique)
  • Comprend un collecteur en acier inoxydable de 4 litres
  • Il est livré avec soit un couvercle en acrylique (pour les modèles à -50 °C uniquement), soit un couvercle en acier inoxydable
  • Le couvercle comprend deux raccords à déconnexion rapide pour une connexion facile à un CentriVap concentrateur
  • Ouverture de drainage en acier inoxydable avec vanne en nylon résistante à la corrosion pour un drainage facile et une longue durée de vie
  • Un réfrigérant naturel éco-refroidi est disponible sur certains modèles
  • Les modèles à -50 °C utilisent un compresseur de 1/3 ch et peuvent atteindre -50 °C en moins de 30 minutes
  • Les modèles à -84 °C utilisent deux compresseurs de 1/3 ch et peuvent atteindre -84 °C en moins de 40 minutes
  • Les modèles -105 °C utilisent deux compresseurs de 1/3 ch et peuvent atteindre -105 °C en moins de 40 minutes
Spécification
Type Lyophilisateurs
Capacité (métrique) 4 L
Sublimation Rate Variables
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -84°C
Réfrigérant Réfrigérant standard
Matériau Acier thermolaqué
Type de bouchon Tous sauf l’Amérique du Nord
Tension 230 V
Une pompe à vide d’un déplacement d’au moins 98 litres/minute, des verreries lyophilisantes et des adaptateurs sont nécessaires (non inclus).