Learn More
Huber CT50 Single OLÉ
Code produit 17457673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de température (métrique):
-50 °C à 50 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de température (métrique) Conditionnement
17457673 -50 °C à 50 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17457673 Fournisseur Huber Code fournisseur 3045.0003.98
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le piège à froid simple OLÉ CT50 peut être connecté à des évaporateurs rotatifs ou à toute autre application nécessitant de basses températures pour la récupération des solvants.
  • Siège à froid CT50 Single OLÉ
  • Plage de température : -50 à 50 °C
  • Taux de refroidissement de 20 °C à -45 °C >= 2,5 min
  • Taux de refroidissement de 20 °C à -50 °C >= 4 min
  • Alimentation : 220/240 V 1~/2~ 50/60 Hz
  • Avec un réfrigérant naturel
  • RS232/série avec les commandes LAI G, v, L (compatible SpyLight)
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type Piège à froid
Gamme de température (métrique) -50 °C à 50 °C